Learn More
7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 31269-33-7 |
| Formula molecolare | C16 H13 Cl N2 O |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Diazepam EP Impurity F, 7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-benzo[e][1,4]diazepine |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H13ClN2O/c1-20-15-10-18-16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | COC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 7-chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| Molecular Weight (g/mol) | 284.74 |
| Peso formulazione | 284.0716 |