Learn More
7-Chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30367499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30367499 50 mg
30349736 10 mg
30366370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30367499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37562050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114741-22-9
Formula molecolare C10H5ClO4
Molecular Weight (g/mol) 224.6
IUPAC Name 7-chloro-4-oxochromene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Cl)cc2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H5ClO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Peso formulazione 223.9876