missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide (Demoxepam), Mikromol™

Codice prodotto. 17952936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17952936 25 mg 25mg
17934266 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17952936 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0028.020025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide (Demoxepam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Demoxepam
CAS 963-39-3
Nomi componenti o analita Demoxepam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H11 Cl N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. A (EP), Chlordiazepoxide Imp. A (EP), Oxazepam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide USP Related Compound A, Chlordiazepoxide USP RC A, 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Demoxepam, Chlordiazepoxide Related Compound A, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity A, Chlordiazepoxide Impurity A, Oxazepam Impurity E, Chlordiazepoxide Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19)
SMILES [O-][N+]1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1
IUPAC Name 7-chloro-4-oxido-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-one
Molecular Weight (g/mol) 286.71
Quantità 25 mg
Peso formulazione 286.0509 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.