Learn More
7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15254854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15254854 5 g Bottiglia in vetro 5g
15264854 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254854 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450790050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 53449-14-2
Formula molecolare C8H4ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 225.59
InChI Key URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-chloro-6-nitroquinazolin-4 3h-one, 7-chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline, 6-nitro-7-chloro-4-hydroxyquinazoline, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-ol, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-quinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 7-chloro-6-nitro, 7-chloro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 12441237
IUPAC Name 7-chloro-6-nitro-1H-quinazolin-4-one
SMILES C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC=NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmf
Peso formulazione 225.59
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico