Learn More
7-Chlorobenzo[b]thiophene-3-methanol, TRC
Codice prodotto. 30132885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132885 100 mg 100mg
30135203 250 mg 250mg
30003949 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132885 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC292850100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142181-53-1
Formula molecolare C9 H7 Cl O S
Molecular Weight (g/mol) 198.6693
Sinonimo Benzo[b]thiophene-3-methanol, 7-chloro-, FI 7011, (7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol, Sertaconazole Imp. C, (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
IUPAC Name (7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
SMILES OCc1csc2c(Cl)cccc12
Specifica
Materiale o nome chimico (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H7ClOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-3,5,11H,4H2
Peso formulazione 197.9906