Learn More
7-Chloroindole, 98%
Codice prodotto. 11318586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318586 250 mg 250mg
11308586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318586 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17637.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53924-05-3 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53924-05-3
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.593
Numero MDL MFCD01321301
InChI Key WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-chloroindole, 1h-indole, 7-chloro, 7-chloro indole, indole-7-chloro, 7-chlor-1h-indol, 7-chloro-indole, indole, 7-chloro, pubchem3195, acmc-1b1fq
PubChem CID 104644
IUPAC Name 7-chloro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chloroindole
Punto di fusione 57°C to 58°C
Quantità 250 mg
Beilstein 114743
Peso formulazione 151.6
Percent Purity 98%