Learn More
7-Chloroisatin, 97%
Codice prodotto. 15451908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451908 5 g 5g
15441908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15451908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55594.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 7477-63-6 | C8H4ClNO2 | 181.575 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7477-63-6
Formula molecolare C8H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 181.575
Numero MDL MFCD00022796
InChI Key MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344135
IUPAC Name 7-chloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC(=O)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chloroisatin
Punto di fusione 187°C to 191°C
Colore Orange
Quantità 5 g
Sinonimo 7-chloroisatin, 7-chloroindoline-2,3-dione, 7-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-chloro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-chloro, 1h-indole-2,3-dione,7-chloro, 7-chloro-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 7-chlorisatin, 7-chloro isatin, pubchem15537
Peso formulazione 181.58
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid