Learn More
R&D Systems™ 7-Chlorokynurenic acid
Codice prodotto. 30001066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001066 50 mg 50mg
30001065 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001066 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0237/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.63€
    543.90€ / 50mg
    Risparmia 56.73€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent competitive inhibitor of L-glutamate uptake
7-Chlorokynurenic acid is an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. Potent competitive inhibitor of L-glutamate transport into synaptic vesicles.
Sodium Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18000-24-3
Formula molecolare C10H6ClNO3
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chlorokynurenic acid
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 223.62
Purezza >98%
Peso molecolare 223.61