Learn More
7-Chlorokynurenic acid, 98+%
Codice prodotto. 15413969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413969 50 mg 50mg
15403969 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15413969 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61359.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
NMDA receptor antagonist at the glycine site | CAS: 18000-24-3 | C10H6ClNO3 | 223.61 g/mol
NMDA receptor antagonist at the glycine site
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 18000-24-3
Formula molecolare C10H6ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 223.61
Numero MDL MFCD00069227
InChI Key UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
PubChem CID 1884
ChEBI CHEBI:63965
IUPAC Name 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 7-Chlorokynurenic acid
Colore White to Yellow
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO or dilute sodium hydroxide
Peso formulazione 223.62
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.