Learn More
7-Chlorokynurenic acid, MedChemExpress
Beschreibung
7-Chlorokynurenic acid (7-CKA) is a potent and selective antagonist of the glycine B coagonist site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (IC50=0.56 μM). 7-Chlorokynurenic acid is also a potent inhibitor of the reuptake of glutamate into synaptic vesicles with a Ki of 0.59 μM. 7-Chlorokynurenic acid has potent antinociceptive actions after neuraxial delivery.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 7-Chlorokynurenic acid |
| CAS | 18000-24-3 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H6ClNO3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 7-CKA |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 16.67 mg/mL (74.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC2=CC(Cl)=CC=C2C(O)=C1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 223.61 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?