Learn More
7-Chlorokynurenic acid, TRC
Codice prodotto. 30350347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30350347 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36695825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chlorokynurenic acid
CAS 18000-24-3
Formula molecolare C10H6ClNO3
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC Name 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 223.61
Peso formulazione 223.0036