Learn More
7-Chlorokynurenic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Chlorokynurenic acid |
| CAS | 18000-24-3 |
| Formula molecolare | C10H6ClNO3 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1 |
| IUPAC Name | 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 223.61 |
| Peso formulazione | 223.0036 |