Learn More
7-Coumaryl Triflate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Coumaryl Triflate |
| CAS | 108530-10-5 |
| Formula molecolare | C10H5F3O5S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC Name | (2-oxochromen-7-yl) trifluoromethanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.2 |
| Peso formulazione | 293.981 |