Learn More
7-Coumaryl Triflate, TRC
Codice prodotto. 30361985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361985 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361985 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC756450500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Coumaryl Triflate
CAS 108530-10-5
Formula molecolare C10H5F3O5S
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester
InChI Formula InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC Name (2-oxochromen-7-yl) trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 294.2
Peso formulazione 293.981