Learn More
7-Deazaguanine, 90+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15244814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15244814 1 g Bottiglia in vetro 1g
15254814 5 g Bottiglia in vetro 5g
15264814 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15244814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7355-55-7
Formula molecolare C6H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 150.14
Numero MDL MFCD09033259
InChI Key OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
PubChem CID 96253
IUPAC Name 2-amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Deazaguanine
Punto di fusione >230.0°C
Intervallo percentuale saggio 90% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 90+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Deazaguanine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.