Learn More
7-Deazaguanine, TRC
Codice prodotto. 30366820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366820 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366820 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD201325500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Deazaguanine
CAS 7355-55-7
Formula molecolare C6 H6 N4 O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1
IUPAC Name 2-amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 150.14
Peso formulazione 150.0542