Learn More
7-Deazaguanine, TRC
Codice prodotto. 30361392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361392 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361392 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2013255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Deazaguanine
CAS 7355-55-7
Formula molecolare C6 H6 N4 O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1
IUPAC Name 2-amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 150.14
Peso formulazione 150.0542