Learn More
7-Deazahypoxanthine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 7-Deazahypoxanthine |
| CAS | 3680-71-5 |
| Formula molecolare | C6 H5 N3 O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Tofacitinib Impurity 35 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10) |
| SMILES | Oc1ncnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC Name | 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.12 |
| Peso formulazione | 135.0433 |