Learn More
7-Dehydrocholesterol Oleate, TRC
Codice prodotto. 30368059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368059 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD229475100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Dehydrocholesterol Oleate
CAS 10105-12-1
Formula molecolare C45H76O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Cholesta-5,7-dien-3-ol, (9Z)-9-octadecenoate, (3beta)- (9CI), Cholesta-5,7-dien-3-ol, 9-octadecenoate, [3beta(Z)]-
InChI Formula InChI=1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26-27,35-36,38,40-42H,7-13,16-25,28-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4C3=CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC Name [(3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (Z)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 649.08
Peso formulazione 648.5845