Learn More
7-Demethyl Ivabradine, TRC
Codice prodotto. 30352888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30352888 5 mg 5mg
30363250 1 mg 1mg
30350227 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30352888 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2929805MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304462-60-0
Formula molecolare C26 H34 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 454.56
Sinonimo 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7-hydroxy-8-methoxy-2H-3-Benzazepin-2-one
IUPAC Name 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-methylamino]propyl]-8-hydroxy-7-methoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one
SMILES COc1cc2CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)CCc2cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico O-Desmethyl Ivabradine
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H34N2O5/c1-27(16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20)7-5-8-28-9-6-17-11-22(29)23(31-2)12-18(17)14-26(28)30/h11-13,15,20,29H,5-10,14,16H2,1-4H3/t20-/m1/s1
Peso formulazione 454.2468