Learn More
7-Deoxy Doxorubicin Aglycone (>75%), TRC
Codice prodotto. 30368234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368234 1 mg 1mg
30359653 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30368234 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2329101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38554-25-5
Formula molecolare C21 H18 O8
Molecular Weight (g/mol) 398.36
Sinonimo 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)-, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (R)-, (8R)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7-Deoxyadriamycin aglycone, 7-Deoxyadriamycinone, 7-Deoxydoxorubicin aglycone, 7-Deoxydoxorubicinone, 7-Deoxyepirubicin aglycone, NSC 270536
IUPAC Name (9R)-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 7-deoxy Doxorubicin Aglycone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H18O8/c1-29-12-4-2-3-10-14(12)20(27)16-15(18(10)25)19(26)11-7-21(28,13(23)8-22)6-5-9(11)17(16)24/h2-4,22,24,26,28H,5-8H2,1H3/t21-/m1/s1
Peso formulazione 398.1002
Percent Purity >95%