Learn More
7-Desmethoxy-7-fluoro Elvitegravir, TRC
Codice prodotto. 30179662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179662 2.5 mg 2.50mg
30179234 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2904102.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869893-92-5
Formula molecolare C22H20ClF2NO4
Molecular Weight (g/mol) 435.85
Sinonimo 6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-7-fluoro-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 6-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-7-fluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid;
IUPAC Name 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-7-fluoro-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)[C@@H](CO)N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(Cc3cccc(Cl)c3F)c(F)cc12
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Desmethoxy-7-fluoro Elvitegravir
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H20ClF2NO4/c1-11(2)19(10-27)26-9-15(22(29)30)21(28)14-7-13(17(24)8-18(14)26)6-12-4-3-5-16(23)20(12)25/h3-5,7-9,11,19,27H,6,10H2,1-2H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
Peso formulazione 435.1049