Learn More
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin |
| CAS | 76877-33-3 |
| Formula molecolare | C24H22N2O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 1-[4-[7-(Diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, 7-(Diethylamino)-3-(4'-maleimidylphenyl)-4-methylcoumarin, D 346 |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc2C(=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 402.44 |