Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-Diethylamino-4-methylcoumarin, 99%
Codice prodotto. 10395740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10395740 5 g Glass Bottle 5g
10102430 100 g Plastic bottle 100g
15199163 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10395740 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 114050050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-44-1
Formula molecolare C14H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 231.29
Numero MDL MFCD00006864
InChI Key AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
IUPAC Name 7-(diethylamino)-4-methylchromen-2-one
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 73°C
Colore Beige to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous acid solutions,soluble in nearly all common organic solvents,slightly soluble in aliphatic hydrocarbons
Peso formulazione 231.29
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Diethylamino-4-methylcoumarin