Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-Diethylamino-4-methylcoumarin, 99%
Codice prodotto. 15199163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15199163 500 g Plastic bottle 500g
10395740 5 g Glass Bottle 5g
10102430 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15199163 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 114055000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-44-1
Formula molecolare C14H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 231.29
Numero MDL MFCD00006864
InChI Key AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
IUPAC Name 7-(diethylamino)-4-methylchromen-2-one
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 73°C
Colore Beige to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous acid solutions,soluble in nearly all common organic solvents,slightly soluble in aliphatic hydrocarbons
Peso formulazione 231.29
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder