Learn More
7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin, TRC
Codice prodotto. 30383558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383558 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383558 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493958100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin
CAS 87-01-4
Formula molecolare C12H13NO2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-6-12(14)15-11-7-9(13(2)3)4-5-10(8)11/h4-7H,1-3H3
SMILES CN(C)c1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC Name 7-(dimethylamino)-4-methylchromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Peso formulazione 203.0946