Learn More
7-Ethoxy-4-methylcoumarin, TRC
Codice prodotto. 30381689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381689 25 g
30377347 5 g
30372099 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30381689 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE93759025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-05-8
Formula molecolare C12 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 204.22
Sinonimo Coumarin, 7-ethoxy-4-methyl- (6CI,8CI), 7-Ethoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-ethoxycoumarin, 4-Methylumbelliferone ethyl ether, 7-Ethoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Ethoxy-4-methylcoumarin, NSC 60561, Maraniol
IUPAC Name 7-ethoxy-4-methylchromen-2-one
SMILES CCOc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-7-Ethoxycoumarin
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 204.0786