Learn More
7-Ethoxy Resorufin, TRC
Codice prodotto. 30134266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134266 25 mg 25mg
30133405 1 mg 1mg
30005929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134266 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89287525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5725-91-7
Formula molecolare C14 H11 N O3
Molecular Weight (g/mol) 241.24
Sinonimo 7-Ethoxyresorufin
IUPAC Name 7-ethoxyphenoxazin-3-one
SMILES CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Ethoxyresorufin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H11NO3/c1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h3-8H,2H2,1H3
Peso formulazione 241.0739
Percent Purity >95%