Learn More
7-Ethoxycoumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Ethoxycoumarin |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3 |
| Peso formulazione | 190.063 |