Learn More
7-Ethoxycoumarin, TRC
Codice prodotto. 30388473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388473 1 g
30379139 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30388473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8917251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31005-02-4
Formula molecolare C11 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 190.2
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy- (9CI, ACI), 7-Ethoxy-2H-1-benzopyran-2-one (ACI), Coumarin, 7-ethoxy- (6CI, 8CI), 7-Ethoxycoumarin, Ethylumbelliferone
IUPAC Name 7-ethoxychromen-2-one
SMILES CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Ethoxycoumarin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Peso formulazione 190.063