Learn More
7-Ethoxyresorufin, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15455269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455269 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15455269 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62987.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Fluorimetric substrate for detection of cytochrome P450 linked enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Ethoxyresorufin
CAS 5725-91-7
Punto di fusione 237°C to 240°C
Colore Brown
Formula molecolare C14H11NO3
Numero MDL MFCD00037661
Quantità 5 mg
Beilstein 225973
Sinonimo 7-ethoxyresorufin, ethoxyresorufin, resorufin ethyl ether, 7-ethoxy-3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxyphenoxazone, 3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxy, o7-ethylresorufin, 3h-phenoxazin-3-one,7-ethoxy, 7-ethoxy resorufin, 7-ethoxy-3-phenoxazinone
InChI Key CRCWUBLTFGOMDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=O)C=C3O2
IUPAC Name 7-ethoxyphenoxazin-3-one
Molecular Weight (g/mol) 241.246
PubChem CID 3294
ChEBI CHEBI:34480
Peso formulazione 241.24
Forma fisica Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Ethoxyresorufin
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Ethoxyresorufin
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.