Learn More
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, 98%
Codice prodotto. 15412262 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15412262 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15412262 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459091000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86639-52-3 | C22H20N2O5 | 392.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86639-52-3
Formula molecolare C22H20N2O5
Molecular Weight (g/mol) 392.4
InChI Key FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Sinonimo 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin, sn 38 lactone, 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin, 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, le-sn38, 7-ethyl-10-hydroxy-20 s-camptothecin, captothecin, 7-ethyl-10-hydroxy, s-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1h-pyrano 3',4':6,7 indolizino 1,2-b quinoline-3,14 4h,12h-dione, 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin
PubChem CID 104842
ChEBI CHEBI:8988
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 mg
Peso formulazione 392.4
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico