Learn More
7-Fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulfonic acid ammonium salt, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Fluorobenzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic acid ammonium salt |
| Quantità | 25 mg |
| Peso formulazione | 235.2 |
| Forma fisica | Powder |