Learn More
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11374629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11374629 25 mg 25mg
11435617 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374629 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23586.MB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91366-65-3 | C6H4FN3O3S | 217.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91366-65-3
Formula molecolare C6H4FN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 217.17
Numero MDL MFCD00036687
InChI Key XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
PubChem CID 122067
IUPAC Name 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
Punto di fusione 143°C to 147°C
Quantità 25 mg
Peso formulazione 217.17
Percent Purity 98%