Learn More
7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Dipotassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30138416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138416 100 g 100g
30133980 25 g 25g
30007851 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH950730100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 842-18-2
Formula molecolare C10 H6 O7 S2 . 2 K
Molecular Weight (g/mol) 380.48
Sinonimo 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate
IUPAC Name dipotassium;7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 379.8829