Learn More
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Mikromol™
Descrizione
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 6320-42-9 |
| Nomi componenti o analita | 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H8 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Hymecromone Imp. B (EP), 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Hymecromone Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC1=CC(=O)c2ccc(O)cc2O1 |
| Vedi altri risultati |