Learn More
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16429346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16429346 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW010130
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
Specifications
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H9NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (612.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(O)=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 163.17
Peso formulazione 163.17
Percent Purity 99.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only