Learn More
7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11468795 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11468795 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11468795 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522493910
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-3, 7-Dimethyl Octanal
CAS 107-75-5
Formula molecolare C10H20O2
Quantità 10 g
Sinonimo hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde
InChI Key WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
IUPAC Name 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal
Molecular Weight (g/mol) 172.268
PubChem CID 7888
ChEBI CHEBI:53459
Peso formulazione 172