Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, 97%
Codice prodotto. 10774451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774451 500 g Plastic bottle 500g
10377230 25 g Plastic bottle 25g
10103640 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10774451 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 156385000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-33-5
Formula molecolare C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Numero MDL MFCD00006866
InChI Key HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
IUPAC Name 7-hydroxy-4-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186°C to 191°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 18, 31
Indice di Merck 15, 4894
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,partly soluble in 5% aq. na2co3,partly soluble in ethanol and isopropanol
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 97%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.