Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, 98%
Codice prodotto. 11427867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11427867 1 g 1g
11437867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11427867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16537.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 575-03-1 | C10H5F3O3 | 230.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 575-03-1
Formula molecolare C10H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 230.142
Numero MDL MFCD00037578
InChI Key CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
PubChem CID 5375667
IUPAC Name 7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)chromen-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Punto di fusione 178°C to 180°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 230.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Trifluoromethylumbelliferone