Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, 98%
Codice prodotto. 11437867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437867 5 g 5g
11427867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11437867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16537.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 575-03-1 | C10H5F3O3 | 230.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 575-03-1
Formula molecolare C10H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 230.142
Numero MDL MFCD00037578
InChI Key CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
PubChem CID 5375667
IUPAC Name 7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)chromen-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Punto di fusione 178°C to 180°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 230.14
Percent Purity 98%