Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| CAS | 575-03-1 |
| Formula molecolare | C10 H5 F3 O3 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H |
| SMILES | Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)chromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 230.14 |
| Peso formulazione | 230.0191 |