Learn More
7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30049799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049799 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049799 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1001.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 26675-76-3
Nomi componenti o analita 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H20 O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolate Imp. A (EP), Mycophenolate Mofetil USP Related Compound B, Mycophenolate Mofetil USP RC B, 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Related Compound B, Mycophenolate Mofetil Impurity H, Mycophenolate Sodium Impurity A, Mycophenolate Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
IUPAC Name 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxooxolan-2-yl)ethyl]-3H-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 320.34
Quantità 25 mg
Peso formulazione 320.126 g/mol