Learn More
7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)ethyl]-1(3H)-isobenzofuranone, TRC
Codice prodotto. 30396447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30396447 5 mg 5mg
30403176 50 mg 50mg
30395214 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30396447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8050855MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26675-76-3
Formula molecolare C17 H20 O6
Molecular Weight (g/mol) 320.34
Sinonimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)ethyl]- (9CI), Phthalide, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furyl)ethyl]- (8CI), 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolic Acid Lactone
IUPAC Name 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxooxolan-2-yl)ethyl]-3H-2-benzofuran-1-one
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
Peso formulazione 320.126