Learn More
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline (~90% by HPLC), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline |
| CAS | 4602-73-7 |
| Formula molecolare | C10H11NO2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2CCN=Cc2cc1O |
| IUPAC Name | 6-methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-7-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.2 |
| Peso formulazione | 177.079 |