Learn More
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline (~90% by HPLC), TRC
Codice prodotto. 30405011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405011 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7147955G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
CAS 4602-73-7
Formula molecolare C10H11NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3
SMILES COc1cc2CCN=Cc2cc1O
IUPAC Name 6-methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-7-ol
Molecular Weight (g/mol) 177.2
Peso formulazione 177.079