Learn More
7-Hydroxy Amoxapine, TRC
Codice prodotto. 30132405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132405 5 mg 5mg
17984515 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7978005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37081-76-8
Molecular Weight (g/mol) 329.78
IUPAC Name 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin-2-ol
SMILES Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4cc(Cl)ccc4Oc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy Amoxapine
Formula molecolare C17 H16 Cl N3 O2
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2
Peso formulazione 329.0931