Learn More
7-Hydroxy Coumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Hydroxycoumarin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H |
| Peso formulazione | 162.0317 |
| Percent Purity | >95% |