Learn More
7-Hydroxy Fluphenazine, TRC
Codice prodotto. 30009702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009702 1 mg 1mg
30004571 5 mg 5mg
30003478 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009702 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9424351MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33098-48-5
Formula molecolare C22 H26 F3 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 453.52
Sinonimo 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-8-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-3-ol, 4-[3-[7-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol;
IUPAC Name 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]-8-(trifluoromethyl)phenothiazin-3-ol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccc(O)cc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-hydroxy Fluphenazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)16-2-5-20-19(14-16)28(18-4-3-17(30)15-21(18)31-20)7-1-6-26-8-10-27(11-9-26)12-13-29/h2-5,14-15,29-30H,1,6-13H2
Peso formulazione 453.1698
Percent Purity >95%