Learn More
7-Hydroxy Granisetron Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30010529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010529 1 mg 1mg
30008558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010529 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9426751MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133841-04-0
Formula molecolare C18 H24 N4 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 364.87
Sinonimo 1H-Indazole-3-carboxamide, 7-hydroxy-1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., 7-Hydroxy-1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron hydrochloride, 7-Hydroxy granisetron hydrochloride
IUPAC Name 7-hydroxy-1-methyl-N-[(1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazole-3-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4c(O)cccc34
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxygranisetron hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H24N4O2.ClH/c1-21-12-5-3-6-13(21)10-11(9-12)19-18(24)16-14-7-4-8-15(23)17(14)22(2)20-16;/h4,7-8,11-13,23H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,19,24);1H/t11-,12+,13-;
Peso formulazione 364.1666
Percent Purity >95%